7-Methoxy-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-methoxynaphthalen-2(1H)-one
164186-5G
SIAL164186-5GEA
92.8
EUR
SIAL164186-5G
7-Methoxy-2-tetralon, Sigma-Aldrich®
7-Methoxy-2-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001730 CAS-Nummer: 4133-34-0 EINECS: 223-954-1 |