Dimethylsulfat-[D6], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

164526-10G 164526-1G
SIAL164526-10GEA 518 EUR
SIAL164526-10G SIAL164526-1G
Dimethylsulfat-[D6], Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfat-[D6]
Formel: D₃CS(O)₂CD₃
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15199-43-6
EINECS: 239-257-0
UN: 1595
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR