Trityliumhexafluorphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triphenylcarboniumhexafluorophosphat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
164569-10G
SIAL164569-10GEA 192 EUR
SIAL164569-10G
Trityliumhexafluorphosphat, Sigma-Aldrich®
Trityliumhexafluorphosphat
Formel: C₁₉H₁₅F₆P
Molecular Weight: 388,29 g/mol
Schmelzpunkt: 166…167 °C
MDL: MFCD00013121
CAS-Nummer: 437-17-2
EINECS: 207-112-0
UN: 3261
ADR: 8,II