Tropyliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
164623-10G
SIAL164623-10GEA
769
EUR
SIAL164623-10G
Tropyliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tropyliumtetrafluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₄ Molecular Weight: 177,94 g/mol |
MDL:
MFCD00013402 CAS-Nummer: 27081-10-3 EINECS: 248-214-5 |