2-Hydroxyisobuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: α-Hydroxyisobuttersäure, 2-Hydroxy-2-methylpropionsäure, 2-Hydroxy-2-methylpropansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

164976-25G
SIAL164976-25GEA 39.2 EUR
SIAL164976-25G
2-Hydroxyisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyisobuttersäure
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77 °C
MDL: MFCD00004459
CAS-Nummer: 594-61-6
EINECS: 209-848-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR