Methyl-5-chlorsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
165018-100G
SIAL165018-100GEA
208
EUR
SIAL165018-100G
Methyl-5-chlorsalicylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-chlorsalicylat
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,60 g/mol |
MDL:
MFCD00016461 CAS-Nummer: 4068-78-4 EINECS: 223-778-5 |