Ethyl-2-ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Ethyl-3-oxobuttersäureethylester, 2-Ethylacetessigsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

165263-25G
SIAL165263-25GEA 171 EUR
SIAL165263-25G
Ethyl-2-ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-ethylacetoacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 189…190 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9937 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00039898
CAS-Nummer: 607-97-6
EINECS: 210-151-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR