11-Bromundecansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

165816-250G
SIAL165816-250GEA 142 EUR
SIAL165816-250G
11-Bromundecansäure, Sigma-Aldrich®
11-Bromundecansäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002732
CAS-Nummer: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR