Furfurylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Essigsäurefurfurylester, 2-Furanylacetat, Essigsäure(2-furanyl)ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

166200-25G
SIAL166200-25GEA 21.6 EUR
SIAL166200-25G
Furfurylacetat, Sigma-Aldrich®
Furfurylacetat
Formel: C₇H₈O₃
Molecular Weight: 140.14 g/mol
Siedepunkt: 175
Dichte: 1.1176 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003251
CAS-Nummer: 623-17-6
EINECS: 210-775-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR