5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

16670-100MG 16670-1G 16670-5G-F
SIAL16670-100MGEA 136 EUR
SIAL16670-100MG SIAL16670-1G SIAL16670-5G-F
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat), Sigma-Aldrich®
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
Formel: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00040636
CAS-Nummer: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR