Methyl-2,5-dichlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
166731-10G
SIAL166731-10GEA
73.8
EUR
SIAL166731-10G
Methyl-2,5-dichlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,5-dichlorbenzoat
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 205,04 g/mol |
MDL:
MFCD00000606 CAS-Nummer: 2905-69-3 EINECS: 220-815-7 |