2,2'-Dithiodianilin (Thulium-Ionophor I), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2-aminophenyl)disulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
166766-10G
SIAL166766-10GEA
123
EUR
SIAL166766-10G
2,2'-Dithiodianilin (Thulium-Ionophor I), Sigma-Aldrich®
2,2'-Dithiodianilin (Thulium-Ionophor I)
Formel:
C₁₂H₁₂N₂S₂ |
MDL:
MFCD00007703 CAS-Nummer: 1141-88-4 EINECS: 214-529-1 |