Salicylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

166952-100G 166952-25G
SIAL166952-100GEA 101 EUR
SIAL166952-100G SIAL166952-25G
Salicylalkohol, Sigma-Aldrich®
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR