2-Hydroxy-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

167037-100G
SIAL167037-100GEA 0 EUR
SIAL167037-100G
2-Hydroxy-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-m-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002448
CAS-Nummer: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR