Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167045-5G
SIAL167045-5GEA
136
EUR
SIAL167045-5G
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,21 g/mol |
MDL:
MFCD00004099 CAS-Nummer: 883-99-8 EINECS: 212-936-9 |