3-Brom-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-hydroxypropan, Trimethylenbromhydrin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

167169-100G 167169-25G 167169-5G
SIAL167169-100GEA 386 EUR
SIAL167169-100G SIAL167169-25G SIAL167169-5G
3-Brom-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002942
CAS-Nummer: 627-18-9
EINECS: 210-986-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR