tert-Butylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carbamidsäure-tert-butylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
167398-5G
SIAL167398-5GEA 47.8 EUR
SIAL167398-5G
tert-Butylcarbamat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylcarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
MDL: MFCD00007962
CAS-Nummer: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3