Methyl-4-tert-butylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-(tert-butyl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167533-25G
SIAL167533-25GEA
154
EUR
SIAL167533-25G
Methyl-4-tert-butylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-tert-butylbenzoat
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Molecular Weight: 192,26 g/mol |
MDL:
MFCD00008835 CAS-Nummer: 26537-19-9 EINECS: 247-768-5 |