1-Chlor-2-methyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

167592-50ML
SIAL167592-50MLEA 164 EUR
SIAL167592-50ML
1-Chlor-2-methyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-methyl-2-propanol
Formel: C₄H₉ClO
Molecular Weight: 108,57 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,082 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021807
CAS-Nummer: 558-42-9
EINECS: 209-196-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR