3-Nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Cyano-1-nitrobenzol, 3-Nitrobenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

167746-25G
SIAL167746-25GEA 92.5 EUR
SIAL167746-25G
3-Nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
Dichte: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007194
CAS-Nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR