Ethylcrotonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: trans-2-Butensäureethylester, trans-Ethylcrotonat, Crotonsäureethylester, β-Ethylacrylsäuremethylester, trans-Crotonsäureethylester, 2-Butensäureethylester, trans-β-Ethylacrylsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

167940-50ML
SIAL167940-50MLEA 59.5 EUR
SIAL167940-50ML
Ethylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethylcrotonat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
MDL: MFCD00009289
CAS-Nummer: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR