4-tert-Butylbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
168114-25G
SIAL168114-25GEA 77.9 EUR
SIAL168114-25G
4-tert-Butylbenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzhydrazid
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MDL: MFCD00014763
CAS-Nummer: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9