L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
168149-100G
168149-2.5G
168149-25G
168149-500G
SIAL168149-100GEA
76.5
EUR
SIAL168149-100G
SIAL168149-2.5G
SIAL168149-25G
SIAL168149-500G
L(+)-Cystein, Sigma-Aldrich®
L-Cystein
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1,523 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064306 CAS-Nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...