2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

170275-100G
SIAL170275-100GEA 53.3 EUR
SIAL170275-100G
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Dichte: 0,974 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004465
CAS-Nummer: 100-86-7
EINECS: 202-896-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR