4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

170925-25G
SIAL170925-25GEA 39 EUR
SIAL170925-25G
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007445
CAS-Nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR