4-Nitro-m-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

171018-100G
SIAL171018-100GEA 39.3 EUR
SIAL171018-100G
4-Nitro-m-xylol, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-m-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 1,135 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007169
CAS-Nummer: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
UN: 1665
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR