Dimethylazelat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,9-Nonandisäuredimethylester, Azelainsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
171026-500ML
SIAL171026-500MLEA
126
EUR
SIAL171026-500ML
Dimethylazelat, Sigma-Aldrich®
Dimethylazelat
Formel:
C₁₁H₂₀O₄ Molecular Weight: 216,28 g/mol |
MDL:
MFCD00025898 CAS-Nummer: 1732-10-1 EINECS: 217-060-0 |