1,1-Cyclohexandiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1-Cyclohexanediaceticacid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
171344-5G
SIAL171344-5GEA
638
EUR
SIAL171344-5G
1,1-Cyclohexandiessigsäure, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclohexandiessigsäure
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200,23 g/mol |
MDL:
MFCD00001519 CAS-Nummer: 4355-11-7 EINECS: 224-427-9 |