2-Pentanamin ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amylamine, 1-Methylbutylamine, 2-Pentylamine
171417-5G
SIAL171417-5GEA
52.7
EUR
SIAL171417-5G
2-Pentanamin ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Aminopentane
Formel:
C₅H₁₃N Molecular Weight: 87,17 g/mol Flammpunkt: 35 °C |
MDL:
MFCD00008098 CAS-Nummer: 63493-28-7 EINECS: 210-886-2 UN: 1106 ADR: 3,III |