3-Phenylpropionitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hydrocinnamonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
171573-10G
SIAL171573-10GEA
124
EUR
SIAL171573-10G
3-Phenylpropionitril, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropionitril
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001961 CAS-Nummer: 645-59-0 EINECS: 211-447-8 |