Methylpropiolat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

171859-10G 171859-2.5G 171859-50G
SIAL171859-10GEA 109 EUR
SIAL171859-10G SIAL171859-2.5G SIAL171859-50G
Methylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 105
Dichte: 1.196 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR