Methylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
171859-10G
171859-2.5G
171859-50G
SIAL171859-10GEA
109
EUR
SIAL171859-10G
SIAL171859-2.5G
SIAL171859-50G
Methylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Methylpropiolat
Formel:
C₄H₄O₂ Molecular Weight: 84.07 g/mol Siedepunkt: 105 Dichte: 1.196 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008572 CAS-Nummer: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN: 3272 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...