1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Dinatrium-4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat Monohydrat, Brenzcatechin-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Tiron Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

172553-100G 172553-25G
SIAL172553-100GEA 150 EUR
SIAL172553-100G SIAL172553-25G
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MDL: MFCD00149531
CAS-Nummer: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR