4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Aminobenzotrifluorid-Hydrochlorid, α,α,α-Trifluor-p-toluidin-Hydrochlorid, 4-Aminobenzotrifluorid HCl, α,α,α-Trifluor-p-toluidin Hydrochlorid, 4-Aminobenzotrifluorid Hydrochlorid, α,α,α-Trifluor-p-toluidin HCl
172871-5G
SIAL172871-5GEA
53.6
EUR
SIAL172871-5G
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)aniliniumchlorid
Formel:
C₇H₇ClF₃N Molecular Weight: 197,59 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C |
MDL:
MFCD00007897 CAS-Nummer: 90774-69-9 EINECS: 292-679-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |