Methyl-trans-cinnamat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: trans-Cinnamsäuremethylester, (E)-3-Phenylpropensäuremethylester, trans-Zimtsäuremethylester, (E)-Zimtsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

173282-100G
SIAL173282-100GEA 32.4 EUR
SIAL173282-100G
Methyl-trans-cinnamat, Sigma-Aldrich®
Methyl-trans-cinnamat
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008458
CAS-Nummer: 1754-62-7
EINECS: 203-093-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR