2-Hydroxyethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylpropensäure(2-hydroxyethyl)ester, Methacrylsäure(2-hydroxyethyl)ester
17348-250ML-F
SIAL17348-250ML-FEA
133
EUR
SIAL17348-250ML-F
2-Hydroxyethylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylmethacrylat
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,14 g/mol |
MDL:
MFCD00002863 CAS-Nummer: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |