2-Amino-5-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Amino-5-chlorbenzoesäurenitril, 4-Chlor-2-cyananilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

174335-5G
SIAL174335-5GEA 51.8 EUR
SIAL174335-5G
2-Amino-5-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 96…98 °C
MDL: MFCD00017106
CAS-Nummer: 5922-60-1
EINECS: 227-651-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR