Bromkresolgrün Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz, Bromkresolgrün wasserlöslich

17480-25G
SIAL17480-25GEA 227 EUR
SIAL17480-25G
Bromkresolgrün Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Molecular Weight: 720 g/mol
Schmelzpunkt: 225
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR