4-Chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chinolin-4-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
174823-1G
SIAL174823-1GEA 41.2 EUR
SIAL174823-1G
4-Chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006782
CAS-Nummer: 486-74-8
EINECS: 207-640-1