(±)-4-Brommandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-(4-Bromphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-4-Bromphenylglykolsäure, (±)-2-(4-Bromphenyl)-2-hydroxyethansäure
17520-10G
SIAL17520-10GEA 168 EUR
SIAL17520-10G
(±)-4-Brommandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Brommandelsäure
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
MDL: MFCD00004232
CAS-Nummer: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 13,01409