6-Methoxy-1-indanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175250-5G
SIAL175250-5GEA 17.9 EUR
SIAL175250-5G
6-Methoxy-1-indanon, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108 °C
MDL: MFCD00021232
CAS-Nummer: 13623-25-1