2,5-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

175420-5G
SIAL175420-5GEA 39.4 EUR
SIAL175420-5G
2,5-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006147
CAS-Nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR