Essigsäureanhydrid-[D6] (99% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175641-1G
175641-5G
SIAL175641-1GEA
83.6
EUR
SIAL175641-1G
SIAL175641-5G
Essigsäureanhydrid-[D6] (99% D), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[D6]
Formel:
C₄D₆O₃ |
MDL:
MFCD00044225 CAS-Nummer: 16649-49-3 EINECS: 240-697-0 UN: 1715 ADR: 8,II |