tert-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trimethylcarbinol-D10, tert-Butylalkohol-D10, 2-Methyl-2-propanol-D10

MQ200

175889-1G 175889-5G
SIAL175889-1GEA 176 EUR
SIAL175889-1G SIAL175889-5G
tert-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®
tert-Butanol-[D10]
Formel: D₃CC(CD₃)(OD)CD₃
Molecular Weight: 84.04 g/mol
Siedepunkt: 82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 53001-22-2
EINECS: 258-288-0
UN: 1120
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR