2-Propanol-[D8], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: IPA-D8, Dimethylcarbinol-D8, 2-Hydroxypropan-D8, Isopropanol-D8, Isopropylalkohol-D8

MQ200

175897-25G 175897-5G
SIAL175897-25GEA 588 EUR
SIAL175897-25G SIAL175897-5G
2-Propanol-[D8], Sigma-Aldrich®
2-Propanol-[D8]
Formel: D₃CCD(OD)CD₃
Molecular Weight: 68.03 g/mol
Siedepunkt: 82
Schmelzpunkt: –89.5 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044341
CAS-Nummer: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN: 1219
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR