Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
MQ100
175943-100G
175943-10G
175943-250G
175943-50G
SIAL175943-100GEA
394
EUR
SIAL175943-100G
SIAL175943-10G
SIAL175943-250G
SIAL175943-50G
Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Molecular Weight: 84.09 g/mol Siedepunkt: 189 Schmelzpunkt: 20.2 Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002090 CAS-Nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...