Symclosen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trichlorisocyanursäure, Trichlorcyanursäure, Trichlor-1,3,5-triazacyclohexan-2,4,6-trion, Trichlor-sym.-triazacyclohexan-2,4,6-trion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

176125-1KG
SIAL176125-1KGEA 98.9 EUR
SIAL176125-1KG
Symclosen, Sigma-Aldrich®
Symclosen
Formel: C₃Cl₃N₃O₃
Molecular Weight: 232,41 g/mol
Siedepunkt: 413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006553
CAS-Nummer: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR