Trifluormethansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triflicanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
176176-10G
176176-1KG
176176-250G
176176-50G
176176-5G
SIAL176176-10GEA
62.5
EUR
SIAL176176-10G
SIAL176176-1KG
SIAL176176-250G
SIAL176176-50G
SIAL176176-5G
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel:
C₂F₆O₅S₂ Molecular Weight: 282.14 g/mol Siedepunkt: 83 Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000408 CAS-Nummer: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...