Nitroniumtetrafluoroborat 0.5 mol/l in Sulfolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Nitryl tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
176303-200ML
SIAL176303-200MLEA
375
EUR
SIAL176303-200ML
Nitroniumtetrafluoroborat 0.5 mol/l in Sulfolan, Sigma-Aldrich®
Nitroniumtetrafluoroborat
Formel:
BF₄NO₂ Molecular Weight: 132,81 g/mol |
MDL:
MFCD00011432 CAS-Nummer: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 |