1,3-Difluor-2-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

176923-1G
SIAL176923-1GEA 42.2 EUR
SIAL176923-1G
1,3-Difluor-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluor-2-propanol
Formel: C₃H₆F₂O
Molecular Weight: 96,08 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2443 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000452
CAS-Nummer: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1986
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR